Principaux documents
ENA444723992
Enamine
5-bromo-N-[(pyridin-4-yl)methyl]pyridin-3-amine hydrochloride
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1 291,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-200912-100MG
223,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1 291,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-200912-100MG
223,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-N-(pyridin-4-ylmethyl)pyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10BrN3.ClH/c12-10-5-11(8-14-7-10)15-6-9-1-3-13-4-2-9;/h1-5,7-8,15H,6H2;1H
Clé InChI
ZNLFMIUJZSUCAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200912
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200912