Principaux documents
ENA444723631
Enamine
2-methyl-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H14N4/c1-8-9(12-3-2-11-8)13-6-4-10-5-7-13/h2-3,10H,4-7H2,1H3
Clé InChI
UIYIEUWPSAMPNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652