Principaux documents
ENA444723580
Enamine
1-amino-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c1-16-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12(10,13)11(14)15;/h4-5,7H,2-3,6,13H2,1H3,(H,14,15);1H
Clé InChI
RABNYZNHGVOMRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199467
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199467