Principaux documents
ENA444723251
Enamine
5-[(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-amine
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-197891-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-197891-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(4-cyclopropyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H20N4/c14-13-4-1-11(9-15-13)10-16-5-7-17(8-6-16)12-2-3-12/h1,4,9,12H,2-3,5-8,10H2,(H2,14,15)
Clé InChI
SASUDXLROUWZCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197891