Principaux documents
ENA444723035
Enamine
methyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
50 MG
670,30 €
100 MG
861,40 €
250 MG
1 209,80 €
500 MG
1 880,60 €
1 G
2 396,70 €
2.5 G
4 656,10 €
5 G
6 868,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-194509-50MG
670,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
670,30 €
100 MG
861,40 €
250 MG
1 209,80 €
500 MG
1 880,60 €
1 G
2 396,70 €
2.5 G
4 656,10 €
5 G
6 868,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-194509-50MG
670,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
100-102
Iupac Name
methyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-3-6(4-10)9-7(5)8(11)12-2/h3-4,9H,1-2H3
Clé InChI
KLCBHOYRPNHBAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194509
Melting Point
100-102
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194509