Principaux documents
ENA444722872
Enamine
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-199235-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-199235-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-3-8-7(9(11)12-2)4-6(5-10)13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NTXFVWCFCFFESZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235