Principaux documents
ENA432540567
Enamine
3-amino-2-methylpropane-1,2-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro MDL:
Pf
35-36
Iupac Name
3-amino-2-methyl-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-4(7,2-5)3-6/h6-7H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
RBOBRXOSWNUVEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
Melting Point
35-36
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562