Principaux documents
ENA432540344
Enamine
4-chloro-3-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
2.5 G
2 434,40 €
5 G
3 582,30 €
10 G
5 290,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-199037-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
2.5 G
2 434,40 €
5 G
3 582,30 €
10 G
5 290,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-199037-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3,9H
Clé InChI
FBMAZMGBUJFHDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199037