Principaux documents
ENA432540041
Enamine
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
Clé InChI
VOXJTPBOJBQGSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612