Principaux documents
ENA432539907
Enamine
(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(2)6-9-5-8(7-12)3-4-10(9)13-11/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3
Clé InChI
TVVYGQVELAATAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197126
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197126