Principaux documents
ENA432539764
Enamine
2-propylfuran-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-propyl-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-2-3-7-6(8(9)10)4-5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
PPMJYIYLTWFJBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196836
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196836