Key Documents
ENA432539621
Enamine
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c9-13(10,11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5H,3-4H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
YSWWLKULIVOPEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194851
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194851