Principaux documents
ENA432539371
Enamine
2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-ol
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1 493,20 €
1 G
1 902,70 €
2.5 G
3 686,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-195631-50MG
476,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1 493,20 €
1 G
1 902,70 €
2.5 G
3 686,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-195631-50MG
476,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-ol
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-3-4(11)5(7)10-6(8)9-3/h11H,2H2,1H3,(H4,7,8,9,10)
Clé InChI
HBTZZXZXFYXNGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195631
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195631