Principaux documents
ENA432539370
Enamine
(2,3-dimethylcyclohexyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,3-dimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3
Clé InChI
JYOFDIXJDYSDII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195630