Principaux documents
ENA432539212
Enamine
(1r,3r)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)7-5-8(12)6-7;/h1-4,7-8H,5-6,12H2;1H/t7-,8-;
Clé InChI
JEMYNKMYLOANFH-KMMPGQJCSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196635
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196635