Principaux documents
ENA432539147
Enamine
4-(4-bromo-1,3-thiazol-5-yl)piperidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-bromothiazol-5-yl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H11BrN2OS/c9-7-6(13-5-11-7)8(12)1-3-10-4-2-8/h5,10,12H,1-4H2
Clé InChI
YCUMLKMCSCHUMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195642
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195642