ENA432538816
Enamine
3-fluoro-5-methylbenzene-1,2-diamine
Réf. du fournisseur: EN300-194759-100MG
312,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-194759-100MG
312,00 €
Iupac Name
3-fluoro-5-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
Clé InChI
TZBSPDKPSUCRTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759