Principaux documents
ENA432538757
Enamine
3-amino-2-benzyl-3-phenylpropan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.33
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-benzyl-3-phenyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C16H19NO/c17-16(14-9-5-2-6-10-14)15(12-18)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16,18H,11-12,17H2
Clé InChI
ICQKDZDZTLESGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194559
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194559