Principaux documents
ENA432538510
Enamine
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
BVOVUSTVSOEJLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432