Principaux documents
ENA432538402
Enamine
1-bromo-3-methyl-3-phenylbutan-2-one
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
5 G
2 863,40 €
10 G
4 224,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-193158-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
5 G
2 863,40 €
10 G
4 224,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-193158-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-methyl-3-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2,10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
CTLIUECECLLPLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158