Principaux documents
ENA432538231
Enamine
6-methyl-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.23
Numéro MDL:
Pf
88-90
Iupac Name
6-methylbenzo[b]thiophen-3-ol
Inchi Code
1S/C9H8OS/c1-6-2-3-7-8(10)5-11-9(7)4-6/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
RLHUDFJRAFGQMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191698
Melting Point
88-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191698