Principaux documents
ENA432538115
Enamine
4,4,4-trifluorobut-2-yn-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C4H3F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,3H2
Clé InChI
BFNANDGYRIHOTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188881