Principaux documents
ENA432538008
Enamine
3,9-dioxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-194132-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-194132-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,9-dioxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5-3-8-4-6(9-5)2-7-1;/h5-7H,1-4H2;1H
Clé InChI
QMKGVKGYYPNDLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194132