Principaux documents
ENA432537955
Enamine
6-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)quinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(1H-tetrazol-5-yl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H7N5.ClH/c1-2-7-6-8(10-12-14-15-13-10)3-4-9(7)11-5-1;/h1-6H,(H,12,13,14,15);1H
Clé InChI
DOIMTERPLBNJFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193050
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193050