Principaux documents
ENA432537894
Enamine
1-{3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl}ethan-1-one
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-189701-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-189701-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13N3O2S/c1-6(12)11-8(14-7(9)10-11)2-4-13-5-3-8/h2-5H2,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
PSBMEXIERLCKLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701