Principaux documents
ENA432537892
Enamine
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-189161-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-189161-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-2-16-10(13)9(11(14)15)7-4-3-5-8(12)6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
FCQZCZJUXQLWPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161