Principaux documents
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-99696-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-99696-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
Clé InChI
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696