Principaux documents
ENA429361576
Enamine
2,4-dichloro-5-(methylsulfamoyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.12
Numéro MDL:
Pf
198-200
Iupac Name
2,4-dichloro-5-[(methylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO4S/c1-11-16(14,15)7-2-4(8(12)13)5(9)3-6(7)10/h2-3,11H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
ANXVCANQKDPGAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52881
Melting Point
198-200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52881