Principaux documents
ENA429361441
Enamine
N-ethyl-3-methylpyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-3-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-3-8-7-6(2)9-4-5-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,10)
Clé InChI
RBPSMXPZDLIHKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192651
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192651