Principaux documents
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
100 MG
$21.85
Réf. du fournisseur: A181435-100MG
$21.85
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
$21.85
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A181435-100MG
$21.85
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
Clé InChI
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510