Key Documents
ENA429361315
Enamine
benzyl(cyano)methylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl(methyl)cyanamide
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-11(8-10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
WXUFJHLDRGSBEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192386
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192386