Principaux documents
ENA429361119
Enamine
6,7-dichloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
1 G
295,20 CHF
5 G
763,80 CHF
Réf. du fournisseur: PC303516-1G
295,20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
295,20 CHF
5 G
763,80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC303516-1G
295,20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7-dichloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4,11H,1-2H2
Clé InChI
HZBKXSZPYNGPAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191825
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191825