ENA429360804
Enamine
5-ethyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-190836-100MG
195,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-190836-100MG
195,00 €
Pf
147-149
Iupac Name
5-ethyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-9-10(12(14)15)11(13-16-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
BKVNATITQUEJFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190836