ENA429360646
Enamine
5-amino-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
Réf. du fournisseur: EN300-190352-100MG
380,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-190352-100MG
380,40 €
Iupac Name
5-amino-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(12)11-8(13)10-5/h1-3H,9H2,(H2,10,11,12,13)
Clé InChI
NDFCFTOWEKYFMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352