Principaux documents
ENA429360538
Enamine
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)pyridin-2-amine
100 MG
414,20 €
250 MG
571,50 €
500 MG
871,80 €
1 G
1 105,80 €
2.5 G
2 123,70 €
5 G
3 120,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-190084-100MG
414,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
414,20 €
250 MG
571,50 €
500 MG
871,80 €
1 G
1 105,80 €
2.5 G
2 123,70 €
5 G
3 120,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-190084-100MG
414,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c1-16-11-4-2-8(6-10(11)13)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
Clé InChI
MXVMJGDILOLAHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084