Principaux documents
ENA429359748
Enamine
2-{[methyl(phenyl)amino]methyl}aniline
100 MG
173,70 €
250 MG
229,60 €
500 MG
397,30 €
1 G
520,80 €
2.5 G
977,10 €
5 G
1 426,90 €
10 G
2 092,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-188557-100MG
173,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
173,70 €
250 MG
229,60 €
500 MG
397,30 €
1 G
520,80 €
2.5 G
977,10 €
5 G
1 426,90 €
10 G
2 092,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-188557-100MG
173,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(methylanilino)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h2-10H,11,15H2,1H3
Clé InChI
BBYPKUHVITZYQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188557
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188557