Principaux documents
ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-188323-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-188323-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
Clé InChI
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323