ENA429359607
Enamine
tert-butyl N-(1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-188237-100MG
233,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-188237-100MG
233,50 €
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)8-10-6-4-5-7-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
ZLEBLWDLKHDYEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237