Principaux documents
ENA429359555
Enamine
3-(5-chlorothiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-188111-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-188111-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(5-chloro-2-thienyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c1-12-8(10)4-5(11-12)6-2-3-7(9)13-6/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
KRWXSQBPIKUSBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111