ENA429359416
Enamine
6-[(cyclopropylmethyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-187800-100MG
$182.00
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-187800-100MG
$182.00
Iupac Name
6-[(cyclopropylmethyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c13-10(14)8-3-4-9(12-6-8)11-5-7-1-2-7/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
GXRUIYPLVQEHAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187800