Principaux documents
ENA429359187
Enamine
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1 246,70 €
5 G
1 843,40 €
10 G
2 733,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-187238-100MG
178,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1 246,70 €
5 G
1 843,40 €
10 G
2 733,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-187238-100MG
178,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
123-124
Iupac Name
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9IO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
HGBIIUZKYRIIOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238
Melting Point
123-124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238