ENA429358959
Enamine
4-methoxy-6-methyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline
Réf. du fournisseur: EN300-186673-100MG
1 738,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-186673-100MG
1 738,90 €
Iupac Name
4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13/h5H,3-4,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
XXANNZJIZQTCBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186673