Key Documents
ENA429358642
Enamine
1-(4-acetylphenyl)imidazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-acetylphenyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-8(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-11(13)15/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,15)
Clé InChI
LLSUMJMBUITJPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185846
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185846