Accéder au contenu
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
Merck
Toutes les photos(1)
Principaux documents
ENA428683627
Enamine
N'-hydroxyoxolane-2-carboximidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.15
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
N'-hydroxytetrahydro-2-furancarboximidamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2/c6-5(7-8)4-2-1-3-9-4/h4-5H,1-3,6H2
Clé InChI
GXBRYNLAXHBYGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :