Principaux documents
ENA428682997
Enamine
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-182715-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-182715-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O/c1-6(14)8(11)5-7-9(12)3-2-4-10(7)13/h2-4,8H,5H2,1H3
Clé InChI
BUYURKBUFBYEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182715