Principaux documents
ENA428074501
Enamine
2-ethoxy-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-2-15-10-11-7-4-3-6(9(13)14)5-8(7)12-10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
LUCPBXJXCASKCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182406
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182406