Principaux documents
ENA428074469
Enamine
4-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1 277,90 €
10 G
1 896,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-182220-100MG
118,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1 277,90 €
10 G
1 896,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-182220-100MG
118,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-10-8-11-7-5(9)3-2-4-6(7)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ICAWLEYCNOWRHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182220
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182220