Key Documents
ENA428074467
Enamine
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-7-8-1-3-9(4-2-8)5-6-9/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
LQPGRYWUUGVTPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182207