Principaux documents
ENA428074168
Enamine
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-180868-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-180868-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2NS/c6-4-3(1-8)2-9-5(4)7/h2H
Clé InChI
GLUMTSGBCKJDHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868