Principaux documents
ENA428074046
Enamine
(4-benzyl-1,4-oxazepan-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-benzyl-1,4-oxazepan-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-9-13-11-15(7-4-8-16-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-11,14H2
Clé InChI
XUZFLQOWHVNBQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180307
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180307